BR24269
BRAND® BLAUBRAND® micro burette, bang pattern, straight stopcock
volume 10 mL, accuracy: ±0.020 mL, borosilicate glass 3.3 (Schellbach PTFE spindle grad. in blue, stand incl. DIN EN ISO 385)
Sinónimos:
BLAUBRAND®, Burettes, Micro burettes
Seleccione un Tamaño
$643.400
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$643.400
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass 3.3 (Schellbach PTFE spindle grad. in blue, stand incl. DIN EN ISO 385)
Características
class AS
subdivision 0.02 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND 24269
intervalo de medición del volumen
10 mL, accuracy: ±0.020 mL
bureta L
820 mm
volumen
10 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)