928321
BrettPhos Pd G3 ChemBeads
Sinónimos:
[(2-Di-cyclohexylphosphino-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′- triisopropyl-1,1′-biphenyl)-2-(2′-amino-1,1′ -biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate methanesulfonate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
~5 wt.% loading of catalyst
Nivel de calidad
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Extensión del etiquetado
~5 wt. % loading of catalyst
cadena SMILES
[Pd+]c5c(cccc5)c6c(cccc6)N.P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(ccc(c1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC)OC.[S](=O)(=O)([O-])C
Clave InChI
PQYBJDCHLVJYSD-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
For larger scale uses, product also available in powdered form (761605)
Aplicación
- [Pd(cinnamyl)(BrettPhos)]OTf by reacting with [(cinnamyl)PdCl]2 and AgOTf.
- [Pd(crotyl)(BrettPhos)]OTf by reacting with [(crotyl)PdCl]2 and AgOTf.
- [Pd(allyl)(BrettPhos)]OTf by reacting with [(allyl)PdCl]2 and AgOTf.
- Pd(allyl)(BrettPhos)Cl by reacting with [(allyl)PdCl]2.
Otras notas
Versatile Methods to Dispense Sub milligram Quantities of Solids Using Chemical-Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.