Merck
924415
Sigma-Aldrich
Sodium 2-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylate
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6NNaO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C(CS1)N=C1C)O[Na]
InChI
1S/C5H7NO2S.Na/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8;/h4H,2H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Clave InChI
KDIYEJLRFZLXKU-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Sodium 2-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylate is a building block that can be used in the synthesis of Methylthiazolinyl-S-NAC in combination with other reagents to produce thioester-linked product. It is often used in the chemical synthesis of specific enzyme substrates and standards for biochemical research and analysis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Oxidase domains in epothilone and bleomycin biosynthesis: thiazoline to thiazole oxidation during chain elongation
Schneider TL, et al.
Biochemistry, 42, 9722-9730 (2003)