915912
Np# HCl
Sinónimos:
1,3-Bis(2,4,7-tribenzhydrylnaphthalen-1-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C101H77ClN2
Peso molecular:
1354.16
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Aplicación
Np#HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
426.2 - 494.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
219 - 257 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)