923532
IPr*-PEPPSI
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C74H61Cl2N3Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
1169.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Categorías relacionadas
Aplicación
IPr*-PEPPSI is a palladium NHC precatalyst for a variety of cross-couplng reactions, including C-N bond formation.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Sébastien G Guillet et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 56(44), 5953-5956 (2020-04-30)
The reaction mechanism leading to the formation of cross-coupling palladium pre-catalysts of the PEPPSI family was investigated. Two intermediates were isolated and proved to be both suitable synthons to the pre-catalysts, with one permitting the design of a novel and
Artículos
PEPPSI™ palladium N-heterocyclic-carbene catalyst system enhances efficiency and functional group tolerance in catalysis.