919608
[Pd(IPr#)(3-CF3-AN)Cl2]
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C100H78Cl2F3N3Pd
Peso molecular:
1556.03
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Categorías relacionadas
Aplicación
[Pd(IPr#)(3-CF3-AN)Cl2] is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions. NHC-Pd-aniline complexes of this type have many advantages, including higher reactivity in cross-coupling reactions than similar complexes using cinnamyl and pyridine throw-away ligands and simple reaction tunability through substituion of aniline ligand.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)