Merck
903507
Sigma-Aldrich
Kevetrin-(4-isothioureido-13C,15N2-butyronitrile-13C,15N) hydrochloride
≥98 atom % 15N, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C3H915N3SHCl
Peso molecular:
184.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[15NH2][13C](SCCC[13C]#[15N])=[15NH].Cl
Clave InChI
NCXJZJFDQMKRKM-CBWHUSCUSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)