606391
1-Bromo-3-fluorobenzene-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
149-151 °C (lit.)
densidad
1.620 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
F[13c]1[13cH][13cH][13cH][13c](Br)[13cH]1
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
QDFKKJYEIFBEFC-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)