299340
Glycine-1-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinónimos:
13C and 15N Labeled aminoacetic acid, 13C and 15N Labeled glycine
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Formulario
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[15NH2]C[13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i2+1,3+1
Clave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-SUEIGJEOSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)