Merck
O8382
17-Octadecynoic acid
≥95% (GC), Cytochrome P450 epoxygenase inhibitor, powder
Sinónimos:
17-ODYA, Alkynyl Stearic Acid, Octadec-17-ynoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H32O2
Número CAS:
Peso molecular:
280.45
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (GC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
17-Octadecynoic acid, ≥95% (GC)
Quality Segment
assay
≥95% (GC)
form
powder
solubility
chloroform: 10 mg/mL to clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
C#CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h1H,3-17H2,(H,19,20)
InChI key
DZIILFGADWDKMF-UHFFFAOYSA-N
Application
17-Octadecynoic acid has been used in lipid synthesis.
Biochem/physiol Actions
17-Octadecynoic acid (7-ODYA) is an irreversible inhibitor of cytochrome P450 isozymes, that participates in long-chain fatty acid metabolism.
Suicide substrate inhibitor that selectively and irreversibly inhibits cytochrome P450 epoxygenases and ω-hydrolases.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)