92052
(+)-Sparteine
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
Pachycarpine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
optical activity
[α]/D +17.0±1.5°, c = 1 in ethanol
SMILES string
[H][C@@]1([C@@]2([H])CN3CCCC[C@@]3([H])[C@@](C2)([H])C4)N4CCCC1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI key
SLRCCWJSBJZJBV-TUVASFSCSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?