Merck
87197
Sigma-Aldrich
1-Tetradecyne
≥97.0%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11C≡CH
Número de CAS:
Peso molecular:
194.36
Beilstein:
1746546
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97.0%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.440
densidad
0.790 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C14H26/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h1H,4-14H2,2H3
Clave InChI
DZEFNRWGWQDGTR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Janneke Veerbeek et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(1), 413-421 (2016-12-10)
Silicon-based solar fuel devices require passivation for optimal performance yet at the same time need functionalization with (photo)catalysts for efficient solar fuel production. Here, we use molecular monolayers to enable electrical passivation and simultaneous functionalization of silicon-based solar cells. Organic
Timotej Strmeň et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 34(10), e8722-e8722 (2020-01-09)
Hyphenation of atmospheric pressure chemical ionization (APCI) mass spectrometry with capillary and micro high-performance liquid chromatography (HPLC) is attractive for many applications, but reliable ion sources dedicated to these conditions are still missing. There are a number of aspects to