Merck
T9805
Sigma-Aldrich
1-Tetradecene
technical grade, 92%
Sinónimos:
1-Butadecene, n-Tetradec-1-ene, alpha-Tetradecene
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.37
Beilstein:
1701156
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
6.8 (vs air)
Ensayo
92%
temp. de autoignición
455 °F
impurezas
≤2.0% 2-ethyl-1-dodecene
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
mp
−13-−11 °C (lit.)
densidad
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-14H2,2H3
Clave InChI
HFDVRLIODXPAHB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Contains 2-butyl-1-decene, 2-hexyl-1-octene and n-tetradecane
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Javier Muro-Cruces et al.
ACS nano, 13(7), 7716-7728 (2019-06-08)
The physicochemical properties of spinel oxide magnetic nanoparticles depend critically on both their size and shape. In particular, spinel oxide nanocrystals with cubic morphology have shown superior properties in comparison to their spherical counterparts in a variety of fields, like
Marta Krasny et al.
Cell and tissue banking, 16(4), 631-638 (2015-07-15)
Increasingly dental surgeons face the challenge of reconstruction of the height and/or thickness of the alveolar ridge as more and more patients wish to have permanent restoration of their dental defects based on intraosseous implants. Evaluation of human allogeneic bone
Lucas A Lane et al.
The journal of physical chemistry. B, 118(49), 14140-14147 (2014-08-27)
Quantum dots (QDs) offer distinct advantages over organic dyes and fluorescent proteins for biological imaging applications because of their brightness, photostability, and tunability. However, a major limitation is that single QDs emit fluorescent light in an intermittent on-and-off fashion called