860409
L-Methionine methyl ester hydrochloride
98%
Sinónimos:
L-Met-OMe·HCl
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
powder
optical activity
[α]22/D +25.9°, c = 1 in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
151-153 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CCSC
InChI
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-9-6(8)5(7)3-4-10-2;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
Inchi Key
MEVUPUNLVKELNV-JEDNCBNOSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.