860271
L-Valine methyl ester hydrochloride
99%
Sinónimos:
(S)-Valine methyl ester hydrochloride, Methyl (S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
crystals
actividad óptica
[α]/D +15°, c = 2 in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
171-173 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)C
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)5(7)6(8)9-3;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m0./s1
Clave InChI
KUGLDBMQKZTXPW-JEDNCBNOSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?