Merck
856193
Sigma-Aldrich
(−)-Erythromycin hydrate
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H67NO13 · xH2O
Peso molecular:
733.93 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]22/D −70°, c = 2 in ethanol
mp
138-140 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
ether
ketone
cadena SMILES
[H]O[H].CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C37H67NO13.H2O/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;1H2/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-;/m1./s1
Clave InChI
XGYMKYQKIUWFJD-YZPBMOCRSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Rafael Peña-Miller et al.
Journal of the Royal Society, Interface, 9(75), 2488-2502 (2012-05-26)
Medical and pharmacological communities have long searched for antimicrobial drugs that increase their effect when used in combination, an interaction known as synergism. These drug combinations, however, impose selective pressures in favour of multi-drug resistance and as a result, the