803383
LC-SMCC (succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxy-(6-amidocaproate))
Productos recomendados
Ensayo
≥90%
Nivel de calidad
Formulario
powder
mol peso
447.48
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
condiciones de almacenamiento
desiccated
solubilidad
DMSO or DMF: soluble
grupo funcional
NHS ester
maleimide
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(CCC1=O)N1OC(CCCCCNC(C2CCC(CN3C(C=CC3=O)=O)CC2)=O)=O
InChI
1S/C22H29N3O7/c26-17-9-10-18(27)24(17)14-15-5-7-16(8-6-15)22(31)23-13-3-1-2-4-21(30)32-25-19(28)11-12-20(25)29/h9-10,15-16H,1-8,11-14H2,(H,23,31)
Clave InChI
IHVODYOQUSEYJJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Características y beneficios
- Reactive groups: NHS ester and maleimide
- Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
- Long-chain variety of SMCC
- High purity, crystalline reagent can be used to create high-purity maleimide-activated derivatives
- Non-cleavable
- Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)
- Cyclohexane bridge confers added stability to the maleimide group making LC-SMCC an ideal crosslinking agent for maleimide activation of proteins. Maleimide groups are stable for 64 hours in 0.1 M sodium phosphate buffer, pH 7 at 4°C.
Precaución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)