Merck
573114
SMCC
Sinónimos:
SMCC, Succinimidyl- trans-4-(N-maleimidylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate, Succinimidyl-trans-4-(N-maleimidylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
334.32
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.23
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
DMF: 10 mg/mL, acetonitrile: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N3(C(=O)CCC3=O)OC(=O)C1CCC(CC1)CN2C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C16H18N2O6/c19-12-5-6-13(20)17(12)9-10-1-3-11(4-2-10)16(23)24-18-14(21)7-8-15(18)22/h5-6,10-11H,1-4,7-9H2
InChI key
JJAHTWIKCUJRDK-UHFFFAOYSA-N
General description
Heterobifunctional reagent useful for enzyme labeling of antibodies and antibody fragments. Cross-links both a sulfhydryl group and a free amine group. Useful for sequential conjugation to minimize polymerization.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Caruelle, D., et al. 1988. Anal. Biochem.173, 328.
Nashat, A.H., et al. 1998. Biotechnol. Bioeng.60, 137.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)