798630
Sodium formate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
Sinónimos:
Formic acid sodium salt
About This Item
anhydrous
Productos recomendados
grado
ACS reagent
anhydrous
Nivel de calidad
Línea del producto
Redi-Dri™
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
calidad
free-flowing
impurezas
≤0.005% insolubles
mp
259-262 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadena SMILES
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Clave InChI
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.