Merck
798568
Sigma-Aldrich
Formato de amonio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, 97%
Sinónimos:
Ácido fórmico ammonium salt
Seleccione un Tamaño
100 G
$59.600
500 G
$118.000
1 KG
$171.000
$59.600
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
$59.600
500 G
$118.000
1 KG
$171.000
About This Item
Fórmula lineal:
HCO2NH4
Número de CAS:
Peso molecular:
63.06
Beilstein:
3625095
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensayo:
97%
grado:
anhydrous
reagent grade
Formulario:
crystals
$59.600
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
grado
anhydrous
reagent grade
Nivel de calidad
Línea del producto
Redi-Dri
Ensayo
97%
Formulario
crystals
mp
119-121 °C (lit.)
densidad
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
Clave InChI
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ammonium formate is the ammonium salt of formic acid. For secondary amines and anilines, ammonium formate is a relatively effective N-formylating agent.
Aplicación
Ammonium formate is used to develop the proton-conducting CMC-AFT (carboxymethyl cellulose - ammonium formate) biopolymer electrolytes system.
Información legal
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.