Merck
778907
Sigma-Aldrich
(2-Hidroxipropil)-β-ciclodextrina
Produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Life Science
Sinónimos:
Cavasol® W7 HP
Seleccione un Tamaño
100 G
$223.000
500 G
$768.000
10 KG
$12.300.000
$223.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
$223.000
500 G
$768.000
10 KG
$12.300.000
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.22
$223.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
Produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Life Science
Nivel de calidad
Formulario
powder
Extensión del etiquetado
0.59-0.73 molar substitution
impurezas
≤0.1% related substances, any (Ph Eur)
≤0.5% propylene glycol (Ph Eur)
≤1.0% β-dex (Ph Eur)
≤1.0% related substances, total other
≤1.0 ppm propylene oxide
pérdida
≤10.0% loss on drying
conductividad
≤200 μS/cm (Ph Eur)
mp
120-160 °C
solubilidad
Water soluble 2.300 g/L at at 24 °C
idoneidad
clear, colorless for appearance of solution
positive for identity
cadena SMILES
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
Clave InChI
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Aplicación
La solubilidad de los fármacos lipófilos aumenta linealmente con la concentración de hidroxipropil-β-ciclodextrina (HBC) en disolución acuosa debido al complejo entre la HBC y el fármaco. Este complejo tipo huésped-anfitrión se forma entre el fármaco y la cavidad no polar de la HBC que tiene como consecuencia una mayor solubilidad. Las disoluciones pueden liofilizarse para producir polvos libremente solubles. No tóxico en conejos ni ratones.
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin can be used:
  • In the preparation of imidazole nucleosides via enzymatic transglycosylation to improve the solubility and/or stability of 4-aryl and 4-heteroaryl-1H-imidazole reactants.[1]
  • Cyanazine-hydroxypropyl-β-cyclodextrin inclusion complex with enhanced water solubility when compared to cyanazine.[2]
Información legal
Cavasol is a registered trademark of Wacker Chemie AG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Expedient and generic synthesis of imidazole nucleosides by enzymatic transglycosylation
Vichier-Guerre S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 14(14), 3638-3653 (2016)
Preparation and characterization of cyanazine-hydroxypropyl-β-cyclodextrin inclusion complex
Gao S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 9(45), 26109-26115 (2019)