Merck
775614
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-nitrobenzene
97%
Sinónimos:
3-Bromo-1-nitrobenzene, 3-Nitro-1-bromobenzene
Seleccione un Tamaño
5 G
$20.100
25 G
$62.300
$20.100
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$20.100
25 G
$62.300
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
202.01
Beilstein:
2043212
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$20.100
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
crystals
mp
52-55 °C
grupo funcional
bromo
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
Clave InChI
FWIROFMBWVMWLB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wenqing Xu et al.
Environmental science & technology, 49(6), 3419-3426 (2015-02-12)
Sorption to black carbons is an important sink for organic contaminants in sediments. Previous research has suggested that black carbons (graphite, activated carbon, and biochar) mediate the degradation of nitrated compounds by sulfides by at least two different pathways: reduction