749141
Iron(III) oxo acetate perchlorate hydrate
Sinónimos:
Hexakis[μ-(acetato-κO:κO′ )]triaqua-μ3-oxotriiron(1+) perchlorate hydrate, Trimeric Fe cluster
Formulario
powder
Nivel de calidad
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)