Merck
698172
Sigma-Aldrich
Iron(II) trifluoromethanesulfonate
greener alternative
≥85%
Sinónimos:
Iron(II) triflate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2F6FeO6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
353.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥85%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C
grupo funcional
fluoro
triflate
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Fe]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Fe/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
Clave InChI
PGJLOGNVZGRMGX-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)