732338
Hexanal-d12
≥98 atom % D, 96% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
96% (CP)
Formulario
liquid
bp
130-131 °C
densidad
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+12
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
Clave InChI
JARKCYVAAOWBJS-PSDCQUMKSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
HS-SPME with Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber allows low MW analyte detection in light-exposed milk plastics.