Merck
448176
Sigma-Aldrich
1-Hexan-d13-ol
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinónimos:
Hexyl-d13 alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CD3(CD2)4CD2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
115.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.414 (lit.)
bp
156.5 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
densidad
0.918 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+13
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
Clave InChI
ZSIAUFGUXNUGDI-UTBWLCBWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Giuseppe Avellone et al.
Food chemistry, 240, 222-230 (2017-09-28)
The purpose of the present work was to find a correlation between microencapsulation technology applied to wines and the resulting quality of the wine itself in terms of volatile composition and phenolic profile. To this aim, samples of Nero d'Avola
Evangelia Zdrali et al.
ACS nano, 11(12), 12111-12120 (2017-12-12)
Mixtures of nano- and microscopic oil droplets in water have recently been rediscovered as miniature reaction vessels in microfluidic environments and are important constituents of many environmental systems, food, personal care, and medical products. The oil nanodroplet/water interface stabilized by