340456
Pyrazine-d4
98 atom % D
Sinónimos:
Deuterated pyrazine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4D4N2
Número de CAS:
Peso molecular:
84.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
bp
116 °C (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]c1nc([2H])c([2H])nc1[2H]
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clave InChI
KYQCOXFCLRTKLS-RHQRLBAQSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Rohit Mahar et al.
Scientific reports, 10(1), 8885-8885 (2020-06-03)
Increased glucose uptake and aerobic glycolysis are striking features of many cancers. These features have led to many techniques for screening and diagnosis, but many are expensive, less feasible or have harmful side-effects. Here, we report a sensitive 1H/2H NMR