Merck
729841
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol methyl ether methacrylate
contains MEHQ as inhibitor, 93%
Sinónimos:
Methoxy TEG methacrylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H20O5
Número de CAS:
Peso molecular:
232.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
93%
Formulario
liquid
mol peso
average Mn 200
contiene
MEHQ as inhibitor
1500-2500 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.446
densidad
1.027 g/mL at 25 °C
Ω-final
methacrylate
α-final
methoxy
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C11H20O5/c1-10(2)11(12)16-9-8-15-7-6-14-5-4-13-3/h1,4-9H2,2-3H3
Clave InChI
OBBZSGOPJQSCNY-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.