409537
Metacrilato de poli(etilenglicol)
average Mn 360, methacrylate, 500-800 ppm MEHQ as inhibitor
Sinónimos:
2-hidroxietil metacrilato etoxilado, Monometacrilato de poli(óxido de etileno)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Metacrilato de poli(etilenglicol), average Mn 360, contains 500-800 ppm MEHQ as inhibitor
Formulario
liquid
Nivel de calidad
mol peso
average Mn 360
contiene
500-800 ppm MEHQ as inhibitor
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
índice de refracción
n20/D 1.464
densidad
1.105 g/mL at 25 °C
Ω-final
hydroxyl
α-final
methacrylate
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
cadena SMILES
O(CCO)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
Clave InChI
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Microesferas degradables utilizando unproceso de polimerización en suspensión. La naturaleza anfifílica del PEGMA permite realizarla polimerización por aceite directo en el proceso de suspensión en agua.
- Microesferas quelantes poliméricas para la retiradaeficaz de los metales pesados de las disoluciones acuosas.
Forma física
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.