457876
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate solution
average Mn 2,000, 50 wt. % in H₂O, methacrylate, methoxy
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate solution, average Mn 2,000, 50 wt. % in H2O
mol peso
average Mn 2,000
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
concentración
50 wt. % in H2O
índice de refracción
n20/D 1.4054
densidad
1.079 g/mL at 25 °C
Ω-final
methacrylate
α-final
methoxy
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
cadena SMILES
COCCOCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C13H24O6/c1-12(2)13(14)19-11-10-18-9-8-17-7-6-16-5-4-15-3/h1,4-11H2,2-3H3
Clave InChI
KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.