720755
Zinc di[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide]
95%
Sinónimos:
Zn(NTf2)2
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
143-147 °C
cadena SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Zn]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Zn/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
Clave InChI
QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Enantioselective Friedel-Crafts alkylation of pyrroles with β-CF3 acrylates
- Stereoselective Diels-Alder reaction
- Tandem cyclopropane ring-opening / Conia-ene cyclization
- Aromatic nitration
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)