Merck
715794
Sigma-Aldrich
1-(3-Aminopropyl)-2-methyl-1H-imidazole
96%
Sinónimos:
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)propylamine
Seleccione un Tamaño
1 G
$49.700
$49.700
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$49.700
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13N3
Número de CAS:
Peso molecular:
139.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
$49.700
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.517
density
1.028 g/mL at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
Cc1nccn1CCCN
InChI
1S/C7H13N3/c1-7-9-4-6-10(7)5-2-3-8/h4,6H,2-3,5,8H2,1H3
InChI key
NDUDHWBKFFJGMA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)