301507
2-Mercapto-1-methylimidazole
≥99%
Sinónimos:
Methimazole
Productos recomendados
Ensayo
≥99%
mp
144-147 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1C=CNC1=S
InChI
1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
Clave InChI
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544) , TPO(7173)
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?