Merck
712221
Sigma-Aldrich
Boc-propargyl-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-2-(Boc-amino)-4-pentynoic acid, Boc-L-2-propargylglycine, Boc-Pra-OH
Seleccione un Tamaño
500 MG
$232.000
$232.000
Fecha estimada de envío07 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
$232.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
213.23
Beilstein/REAXYS Number:
5739897
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
$232.000
Fecha estimada de envío07 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
optical activity
[α]/D 26.0±2.0°, c = 1 in methanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC#C)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h1,7H,6H2,2-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI key
AMKHAJIFPHJYMH-ZETCQYMHSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)