Merck
F5437
Fmoc-(S)-propargyl-Ala-OH
Sinónimos:
(S)-N-Fmoc-α-propargyl-Ala-OH, (S)-N-Fmoc-α-propargylalanine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
349.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: click chemistry
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@](CC#C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H19NO4/c1-3-12-21(2,19(23)24)22-20(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h1,4-11,18H,12-13H2,2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t21-/m0/s1
InChI key
ZXOKSWZUJXKQCQ-NRFANRHFSA-N
Application
Alkyne amino acid, more stable for peptide stapling via click chemistry than propargylglycine.
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)