Merck
710814
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
201.02
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
130-135 °C
SMILES string
Oc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-4,10H
InChI key
SCRQAWQJSSKCFN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1