Merck
128392
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-3-nitrobenzene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
141.10
Beilstein:
1862210
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.525 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
1.7 °C (lit.)
densidad
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
Clave InChI
WMASLRCNNKMRFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Fluoro-3-nitrobenzene was used as an internal standard in the regiospecific silver-mediated fluorination of aryl silanes.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Pingping Tang et al.
Tetrahedron, 67(24), 4449-4454 (2011-06-22)
A regiospecific silver-mediated fluorination of aryl silanes is reported. The reaction is operationally simple, and employs Ag(2)O as readily available, inexpensive silver source, which can be recovered.
Bartoli G, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2671-2671 (1972)