703508
Lithium aluminum hydride solution
2.3 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinónimos:
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
10 % (w/w)
2.3 M in 2-methyltetrahydrofuran
densidad
0.883 g/mL at 25 °C
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Clave InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
- The preparation of thermoplastic polyester polyamides from oleic acid
- Lithium-polymer batteries
- Hydrodefluorination of gem-difluoromethylene derivatives
- Asymmetric aldol reactions
- Synthesis of Li-Al-N-H composites with hydrogen absorption / desorption properties
LAH is a powerful reducing agent for many different reduction reactions such as that of ketones to alcohols
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup - Solvent
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?