Merck
702641
Sigma-Aldrich
Thieno[2,3-b]thiophene
95%
Seleccione un Tamaño
5 G
$378.000
$378.000
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$378.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
$378.000
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.668
density
1.326 g/cm3 at 25 °C
SMILES string
c1cc2ccsc2s1
InChI
1S/C6H4S2/c1-3-7-6-5(1)2-4-8-6/h1-4H
InChI key
YHBTXTFFTYXOFV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
199.9 °F
flash_point_c
93.3 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)