688509
Tetracloruro de silicio
packaged for use in deposition systems
Sinónimos:
STC, Tetraclorosilano
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.86 (vs air)
presión de vapor
420 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
99.998% trace metals basis
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: silicon
bp
57.6 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
densidad
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
Clave InChI
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.