Acerca de este artículo
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.025% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n
bp
78-80 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyltetrahydrofuran
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamación (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
-10.0 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?