Merck
679097
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Methylpyrrolidine
Seleccione un Tamaño
1 G
$154.000
$154.000
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$154.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
85.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$154.000
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
índice de refracción
n20/D 1.4353
Nivel de calidad
densidad
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Clave InChI
RGHPCLZJAFCTIK-RXMQYKEDSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
(R)-(−)-2-Methylpyrrolidine, an optically active amine that can be used as a key building block to synthesize:
  • 4,5-fused pyridazinone derivatives are applicable as potent histamine H3 receptor antagonists.[1]
  • Naphthalenoid histamine H3 receptor antagonist.[2]
  • Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine derivatives as potent inhibitors of leucine-rich repeat kinase 2.[3]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
45.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
7.22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Identification of pyridazin-3-one derivatives as potent, selective histamine H 3 receptor inverse agonists with robust wake activity
Hudkins, Robert L., et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21.18, 5493-5497 (2011)
Synthesis and evaluation of pyridazinone?phenethylamine derivatives as selective and orally bioavailable histamine H 3 receptor antagonists with robust wake-promoting activity
reddy Dandu, Reddeppa, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21.21, 6362-6365 (2011)
A new class of potent non-imidazole H 3 antagonists: 2-aminoethylbenzofurans
Cowart, Marlon, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 14.3, 689-693 (2004)
Organic Process Research & Development, 11, 1004-1004 (2007)
Synthesis and structure?activity relationships of 4, 5-fused pyridazinones as histamine H 3 receptor antagonists
Tao, Ming, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21.20, 6126-6130 (2011)