674575
MacMillan Imidazolidinone OrganoCatalysts Kit I
Información legal
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- 569763(5S)-(−)-2,2,3-Trimethyl-5-benzyl-4-imidazolidinone monohydrochloride, 97% 500 mgSDS
- 661902(S)-(+)-2-(tert-Butyl)-3-methyl-4-imidazolidinone trifluoroacetic acid, 96% 500 mgSDS
- 663085(5S)-(−)-2,2,3-Trimethyl-5-benzyl-4-imidazolidinone dichloroacetic acid, 97% 500 mgSDS
- 663107(2S,5S)-(−)-2-tert-Butyl-3-methyl-5-benzyl-4-imidazolidinone, 97% 500 mgSDS
- 668540(2S,5S)-(–)-5-Benzyl-3-methyl-2-(5-methyl-2-furyl)-4-imidazolidinone, 95% 250 mgSDS
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.