668400
1,3-Dimethylimidazolium-2-carboxylate
technical grade, ≥80%
Sinónimos:
1,3-Bis(methyl)imidazolium-2-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
≥80%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
mp
221-225 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cn1cc[n+](C)c1C([O-])=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-7-3-4-8(2)5(7)6(9)10/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
HESZXGSSISDCNI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Holbrey, J. D. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 28-28 (2003)
Azouri M. et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 4877-4877 (2007)