659274
Potassium allyltrifluoroborate
95%
Sinónimos:
Potassium trifluoro(prop-2-enyl)borate
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
>300 °C
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)CC=C
InChI
1S/C3H5BF3.K/c1-2-3-4(5,6)7;/h2H,1,3H2;/q-1;+1
Clave InChI
TVPZAMJXLCDMIT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Catalytic allylboration
- Stereoselective nucleophilic addition
- Pd-catalyzed heterocyclizations
- Oxidation reactions and Oxidative Mannich reactions
- Cross-coupling reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.