Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H5BF3K
Número CAS:
Peso molecular:
135.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
80-84 °C
SMILES string
[K+].CC[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H5BF3.K/c1-2-3(4,5)6;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI key
GIIPADVFWNGSKY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?