Merck
655031
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenethyl bromide
97%
Sinónimos:
2-Methoxy-1-(2-bromoethyl)benzene
Seleccione un Tamaño
5 G
$178.000
$178.000
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$178.000
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH2CH2Br
Peso molecular:
215.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$178.000
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.558 (lit.)
bp
105.5-110.5 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
COc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H11BrO/c1-11-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Clave InChI
UIIJKBSUGZNVQN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)