Merck
645532
Sigma-Aldrich
4-Cyanoindole
97%
Sinónimos:
Indole-4-carbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6N2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
117-121 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
N#Cc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-7-2-1-3-9-8(7)4-5-11-9/h1-5,11H
Clave InChI
CEUFGDDOMXCXFW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors as potential anticancer immunomodulators
Reactant for stereoselective preparation of γ-lactones via prolinol silyl ether catalyzed Friedel-Crafts alkylation reaction
Reactant for iridium-catalyzed borylation reactions
Reactant for parallel synthesis of N-benzylisatin oximes as JNK3 MAP kinase inhibitors
Reactant for preparation of N-aryl indoles
Reactant for preparation of conformationally restricted indole cyclopropylmethylamines as selective serotonin reuptake inhibitors
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)