Merck
648787
Sigma-Aldrich
Isopropylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
(1-Methylethyl)boronic acid, (Propan-2-yl)boronic acid, 2-Propaneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHB(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
87.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
95-100 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)B(O)O
InChI
1S/C3H9BO2/c1-3(2)4(5)6/h3,5-6H,1-2H3
Clave InChI
QIPHSSYCQCBJAX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant or reagent involved in:
  • Copper-promoted cross-coupling
  • Domino Heck-Suzuki reactions
  • C-H activation for arylations and alkylations
  • Suzuki-Miyaura type couple reactions
  • Alkylation-hydride reduction sequence
Otras notas
May contain varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)