470791
2,6-Difluorophenylboronic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
157.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
147-149 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
OB(O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C6H5BF2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,10-11H
Clave InChI
DBZAICSEFBVFHL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2,6-Difluorophenylboronic acid can be used:
- As a substrate in the model reaction of Suzuki–Miyaura coupling with 4-chloro-3-methylanisole.
- To prepare 4-bromo-2,3′,5′,6-tetrafluorobiphenyl, a key intermediate for the synthesis of 2,6-difluorinated oligophenyls applicable in organic semiconductors.
- To prepare ethyl 4-(2,6-difluorophenyl)nicotinate, a key intermediate for the synthesis of 4-phenyl pyridine based potent TGR5 agonists.
Otras notas
Contains varying amounts of the anhydride
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Enhancing charge mobilities in selectively fluorinated oligophenyl organic semiconductors: a design approach based on experimental and computational perspectives
Maiti B, et al.
Journal of Material Chemistry C, 7(13), 3881-3888 (2019)
Design, synthesis and biological evaluation of a novel class of potent TGR5 agonists based on a 4-phenyl pyridine scaffold
Zhu J, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 69, 55-68 (2013)
Design and preparation of new palladium precatalysts for C-C and C-N cross-coupling reactions
Bruno NC, et al.
Chemical Science, 4(3), 916-920 (2013)